Fontos dokumentumok
PHR1699
Lutein
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Xanthophyll, α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1370804
API-család
lutein
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 3x100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Általános leírás
Lutein is an oxygenated derivative of hydrocarbon carotenoids present in dark green and leafy vegetables. It acts as a lipophilic drug (logP 7.8) which is majorly utilized for the prevention of age-related macular degeneration (AMD), cataracts, and other blinding disorders.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3