Fontos dokumentumok
TOX1
In Vitro Toxicology Assay Kit, MTT based
Szinonimák:
mitochondrial activity assay
About This Item
Javasolt termékek
használat
kit sufficient for 1,000 tests
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
tárolási körülmény
dry at room temperature
λmax
570 nm
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Cikkek
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.