Merck
D9150
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
apoptosis inducer
Szinonimák:
Coenzyme Q0
Méret kiválasztása
1 G
23 900,00 Ft
5 G
81 700,00 Ft
23 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
23 900,00 Ft
5 G
81 700,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
Beilstein:
1640422
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
23 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Minőségi szint
Forma
powder
mp
58-60 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-5-4-6(10)8(12-2)9(13-3)7(5)11/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone (Coenzyme Q0 or DMM) is present in all the cells including neural cells.[1]
Alkalmazás
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone has been used:
  • as a tau protein fibrillization inducer to determine the regions of tau involved in the formation of paired helical filaments (PHFs)[2]
  • as a component in buffer B for cytochrome oxidation assay with subsaturating light[3]
  • in the RPMI-1640 medium for 2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulphenyl)-(2H)-tetrazolium-5-carboxanilide (XTT) assay to quantify antifungal activity[4]
Coenzyme Q0 inhibits (via radical quenching) reactions of gamma-irradiation induced homolytic cleavage of O-glycoside bonds in polysaccharides. Coenzyme Q0 induces apoptosis and modulates the cell cycle in estrogen receptor negative breast cancer cells. It is toxic to other cells such as insulin producing cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone (Coenzyme Q0) interacts with tau protein and aids in the formation of filamentous structure.[1]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Photosynthetic Bacterial Reaction Center: Structure and Dynamics, 114-114 (2013)
In vitro tau fibrillization: mapping protein regions
Santa-Maria I, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1762(7), 683-692 (2006)
XTT assay of antifungal activity
Loures FV and Levitz SM
PLoS Pathogens, 5(15), e1543-e1543 (2015)
J J Poderoso et al.
Free radical biology & medicine, 26(7-8), 925-935 (1999-05-08)
The reaction of nitric oxide (*NO) with ubiquinol-0 and ubiquinol-2, short-chain analogs of coenzyme Q, was examined in anaerobic and aerobic conditions in terms of formation of intermediates and stable molecular products. The chemical reactivity of ubiquinol-0 and ubiquinol-2 towards
Stanislaw Schmidt et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-12-05)
Immunosuppressive drugs are administered to a number of patients; e.g., to allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Immunosuppressive drugs impair the immune system and thus increase the risk of invasive fungal disease, but may exhibit antifungal activity at the same