Fontos dokumentumok
M8640
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate
≥95% purity , powder
Szinonimák:
1-Methoxyphenazine methosulfate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
összetétel
Nitrogen: ≥ 7.9%
technika/technikák
titration: suitable
szín
red to brown
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear, red
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.COc1cccc2[n+](C)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H13N2O.CH4O4S/c1-16-11-7-4-3-6-10(11)15-14-12(16)8-5-9-13(14)17-2;1-5-6(2,3)4/h3-9H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MASUWVVNWALEEM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?