Merck
M9429
Sigma-Aldrich
Menadione
meets USP testing specifications
Szinonimák:
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.18
Beilstein:
1908453
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
98.5-101.0% dry basis
Forma
solid
mp
105-107 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... NQO1(1728)
Általános leírás
Menadione (Vitamin K3) is the synthetic form of vitamin K. It has the structure similar to vitamin K1 and K2. Vitamin K1, K2 and K3 are biologically active. Water soluble forms of menadiones are used in swine and poultry diets.
Alkalmazás
Menadione has been used:
  • to treat HL-60 cells as positive control for apoptosis for flow cytometry
  • as an oxidative stress inducer in transgenic embryos after 24 h of post fertilization
  • to treat HaCaT cell line, for quantifying total and oxidised glutathione
Biokémiai/fiziológiai hatások
Menadione is an oxidative stress inducer.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Proteomic profile of aminoglutethimide-induced apoptosis in HL-60 cells: role of myeloperoxidase and arylamine free radicals
Khan SR, et al.
Chemico-Biological Interactions, 239, 129-138 (2015)
The Transgenic Zebrafish Display Fluorescence Reflecting the Expressional Dynamics of Dihydrofolate Reductase
Chang WN, et al.
Zebrafish, 14(3), 223-235 (2017)
Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Oxidizable phenol-generated reactive oxygen species enhance sulforaphane's antioxidant response element activation, even as they suppress Nrf2 protein accumulation
Bauman BM, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 124(3), 532-540 (2018)
Nutrient Requirements of Swine, 75-75 (1998)
H H Thijssen et al.
The British journal of nutrition, 75(1), 121-127 (1996-01-01)
We measured the vitamin K status in postmortem human tissues (brain, heart, kidney, liver, lung, pancreas) to see if there is a tissue-specific distribution pattern. Phylloquinone (K1) was recovered in all tissues with relatively high levels in liver, heart and