763896
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate
Szinonimák:
Polyethylene glycol, TPGS-750-M
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: surfactant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
átmeneti hőmérséklet
Tm 29-34
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
Alkalmazás
TPGS-750-M can also be employed in:
- The nucleophilic aromatic substitution reaction of aryl and heteroaryl halides with nitrogen, oxygen, and sulfur nucleophiles under mild conditions.
- The preparation of quinoxaline-2,3 diones from quinoxalinones via C(sp2)-H hydroxylation reaction.
- The intramolecular N-arylation of amines using a copper catalyst.
Egyéb megjegyzések
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
Lipshutz és munkatársai a közelmúltban kifejlesztettek egy második generációs technológiát az eredeti PTS-t lehetővé tevő felületaktív anyagukhoz, amely a TPGS-750-M polioxietanil-α-tokoferil-szukcinát származékon alapul.
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
Protocols
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Related Content
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.