Fontos dokumentumok
V8639
VO-OHpic trihydrate
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(OC-6-45) Aqua (3-hydroxy-2-pyridinecarboxylato-kapaN1,kapaO2)[3-(hydroxy-kapaO)-2-pyridinecarboxylato(2-)-kapaO2]oxo-vanadate(1-), hydrogen, trihydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
gray
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.Oc1cccnc1C(=O)O[VH]2(=O)OC(=O)c3cccnc3O2
InChI
1S/2C6H5NO3.4H2O.O.V.H/c2*8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10;;;;;;;/h2*1-3,8H,(H,9,10);4*1H2;;;/q;;;;;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVBVJWFAUFEGMT-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?