203695
bpV(phen)
A potent protein phosphotyrosine phosphatase inhibitor and insulin receptor kinase (IRK) activator.
Szinonimák:
bpV(phen), Potassium Bisperoxo(1,10-phenanthroline)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor I, PTP Inhibitor VIII
Teszt
≥99% (51V-NMR)
form
solid
hatékonyság
38 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PTEN
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Muzyamba, M.C., et al. 1999. J. Physiol. 517, 421.
Drake, P.G., et al. 1996. Endocrinology137, 4960.
Bevan, A.P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, E60.
Bevan, A.P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 10784.
Yale, J.F., et al. 1995. Diabetes 44, 1274.
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
WGK
WGK 1