203701
bpV(HOpic)
A potent phosphotyrosine phosphatase inhibitor.
Szinonimák:
bpV(HOpic), Dipotassium Bisperoxo(5-hydroxypyridine-2-carboxyl)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor III, PTP Inhibitor XV
Teszt
≥70% (51V-NMR)
form
solid
hatékonyság
14 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
water: 4 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PTEN
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
WGK
WGK 3