SML0684
SF1670
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-phenanthrenyl)-2,2-dimethyl-propanamide, N-(9,10-Dioxo-9,10-dihydro-phenanthren-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
, light pink to red to very dark purple
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(c1cc2c(cc1)c3c(cccc3)C(=O)C2=O)C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H17NO3/c1-19(2,3)18(23)20-11-8-9-13-12-6-4-5-7-14(12)16(21)17(22)15(13)10-11/h4-10H,1-3H3,(H,20,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZQDDSYKVYARDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To study the effect of microRNA-30a on PTEN (phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 ) expression regulation.
- To study the formation of autophagosomes, induced by EGF (Epidermal growth factor) - dependent PTEN expression.
- To study the role of PTEN in the regulation of autophagy induction in human normal endometrial stromal cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)