SML0884
bpV(HOpic)
≥90% V basis
Szinonimák:
Bisperoxovanadium(HOpic), Dipotassium bisperoxo (5-hydroxypyridine-2-carboxyl) oxovanadate (V), K2[VO(O2)2C6H4NO3]
Teszt
≥90% V basis
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[V]32(OO3)(OO2)([NH]1=CC(=O)CC=C1C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].O.O.O.O
InChI
1S/C6H5NO3.2K.2O2.4H2O.O.V/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4;;;2*1-2;;;;;;/h2-3H,1H2,(H,9,10);;;;;4*1H2;;/q;2*+1;2*-2;;;;;-1;+4/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSCJTESZNNRNPK-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)