SML0885
bpV(pic)
≥95% V basis
Szinonimák:
Dipotassium Bisperoxovanadium(pic) dihydrate, Dipotassium bisperoxo (picolinato) oxovanadate (V) dihydrate, K2 [VO(O2)2C6H4NO2] · 2 H2O
Teszt
≥95% V basis
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
faintly yellow to dark yellow
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)