Fontos dokumentumok
SML1687
3BDO
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Benzyl-5-((2-nitrophenoxy)methyl)-dihydrofuran-2(3H)-one
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to light brown
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C18H17NO5/c20-18-14(10-13-6-2-1-3-7-13)11-15(24-18)12-23-17-9-5-4-8-16(17)19(21)22/h1-9,14-15H,10-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXPZIVKEZRHGAS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
3-benzyl-5-[(2-nitrophenoxy) methyl]-dihydrofuran-2 (3H)-one (3BDO) blocks rise in LC3-II stimulated by uric acid (UA). It protects the capability of Rheb1-deficient macrophages to perform phagocytosis. 3BDO also prevents the inhibitory effects of EX-527 on eukaryotic translation initiation factor-binding protein 1(4E-BP1) phosphorylation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)