SAB1306079
ANTI-V5 TAG antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Tag from influenza hemagglutinin protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
western blot: 1:1000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C