Fontos dokumentumok
U5379
Anti-Ubiquitin antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-Ubiquitin antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
molekulatömeg
antigen 8.6 kDa
faj reaktivitás
prokaryotes, eukaryotes
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: 1:100 using ubiquitin purified from bovine red blood cells
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBB(7314) , UBC(7316)
mouse ... Ubb(22187) , Ubc(22190)
rat ... Ubb(192255) , Ubc(50522)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunostaining in neuropathology
- immunohistochemistry
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3