AB1620
Anti-Vimentin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Breast carcinoma tissue, Colon, Prostate, Tonsil, Tonsilar lymphoma, Uterus, Ureter
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.