Fontos dokumentumok
1.08495
Millipore
L-Valine
for biochemistry
Szinonimák:
L-Valine, Val
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-773-6
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
oldhatóság
85 g/L
sűrűség
1.23 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for biochemistry
Alkalmazás
L-Valine for biochemistry. CAS 72-18-4, pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite, crystalline powder or colorless crystalsAppearance of solution (50 g/l; water)clear and colorlessSpec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l)+23.8 to +24.8Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %Foreign amino acids≤ 0.5 %Other ninhydrine positive substances≤ 0.1 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1