Fontos dokumentumok
G5131
Guanosine 5′-diphospho-D-mannose sodium salt from Saccharomyces cerevisiae
Type I, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
GDP-Man, GDP-mannose
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type I
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C16H25N5O16P2.Na.H/c17-16-19-12-6(13(28)20-16)18-3-21(12)14-10(26)8(24)5(34-14)2-33-38(29,30)37-39(31,32)36-15-11(27)9(25)7(23)4(1-22)35-15;;/h3-5,7-11,14-15,22-27H,1-2H2,(H,29,30)(H,31,32)(H3,17,19,20,28);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEXITZOHWLXZKR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.