Fontos dokumentumok
G4401
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt
≥85%, powder
Szinonimák:
6-Deoxy-β-L-galactopyranosylguanosine 5′-diphosphate, GDP-Fuc, GDP-fucose
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose sodium salt, ≥85%
Minőségi szint
Teszt
≥85%
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1OC(OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)n3cnc4C(=O)N=C(N)Nc34)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C16H25N5O15P2/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQEBEXMHBLQMDB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.