Fontos dokumentumok
U2875
Uric acid sodium salt
Szinonimák:
2,6,8-Trihydroxypurine, Sodium acid urate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
synthetic
Minőségi szint
Teszt
11.0-13.0% anhydrous basis (Sodium, ICP)
form
powder
oldhatóság
1 M NaOH: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3.Na.H/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3;;/h(H4,6,7,8,9,10,11,12);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHMJZGFANDMEJM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3