Fontos dokumentumok
94281
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
powder, white, ~8 U/mg
Szinonimák:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
~8 U/mg
molekulatömeg
Mr ~480000
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1