Fontos dokumentumok
35915
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
98.0% (AT)
Szinonimák:
NaDCC, Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Teszt
98.0% (AT)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
~0.5% free chloride
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C1=NC(=O)N(Cl)C(=O)N1Cl
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?