U3383
Urease Buffer Reagent
Szinonimák:
Urea colorimetric determination assay reagent
About This Item
Javasolt termékek
leírás
When reconstituted, product is a solution of urease from Jack bean in 27 mM EDTA with 0.1% sodium azide as a preservative.
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
545 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to measure plasma urea N (PUN) by the hypochlorite-phenol nitroprusside method
- in cell viability assay to measure the synthesis of urea in human fetal stem/progenitor cells
- to study the metabolic capacity of rat hepatocytes
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1