Fontos dokumentumok
1.08489
Sigma-Aldrich
Urease
lyophilized 5 U/mg EC 3.5.1.5
Szinonimák:
Urease Enzyme
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.21
form
solid
pH
6.0-7.0 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
térfogatsúly
410 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Urease (urea amidohydrolase; EC 3.5.1.5) is a nickel-dependent metalloenzyme that is found in various plants, bacteria, fungi, algae, and even some invertebrates.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Urease catalyzes the hydrolysis of urea to ammonia and CO2. It is implicated in the development of enzymology and heme protein chemistry. Bacterial urease acts as a virulence factor and is involved in the pathogenesis of hepatic coma, peptic ulceration, and pyelonephritis.
Analízis megjegyzés
Activity: ≥ 5 U/mg
Suitability for determination of urea: passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1