Fontos dokumentumok
T9179
Terrific Broth
EZMix powder microbial growth medium
Szinonimák:
TB media
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
leírás
TB; quick dissolve, dust-free formulation
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Terrific broth has been used:
- as a medium for selective growth of E.coli BL21 (DE3) V2RpRARE expressing MLL SET (nuclear proto-oncogene) domain in pET28GST-LIC
- to grow BL21 (DE3) cells containing plasmid expressing IL-8 (interleukin-8)
- Terrific broth is also suitable for use in bacterial suspension (Bacillus subtilis strain 1085B)
Tulajdonságok és előnyök
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- A budget-friendly alternative to liquid
- Modified formulation (without glycerol)
- Easy scale-up using larger package sizes
Komponensek
23.6g/L Yeast Extract
11.8g/L Tryptone
9.4g/L K2HPO4
2.2g/L KH2PO4
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.