Fontos dokumentumok
6540-M
Millipore
L-Tryptophan
Szinonimák:
L-Tryptophan, Trp
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.25
leírás
RTECS - YN6130000
Merck USA index - 14, 9797
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (titration)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤0.0015%
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An essential amino acid for human development. Precursor of serotonin.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1