Merck
T1780
Sigma-Aldrich
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr
≥98% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Szinonimák:
Hexa-L-tyrosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C54H56N6O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
997.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
Peptide content, >60%
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NC(Cc6ccc(O)cc6)C(O)=O
InChI
1S/C54H56N6O13/c55-43(25-31-1-13-37(61)14-2-31)49(67)56-44(26-32-3-15-38(62)16-4-32)50(68)57-45(27-33-5-17-39(63)18-6-33)51(69)58-46(28-34-7-19-40(64)20-8-34)52(70)59-47(29-35-9-21-41(65)22-10-35)53(71)60-48(54(72)73)30-36-11-23-42(66)24-12-36/h1-24,43-48,61-66H,25-30,55H2,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,69)(H,59,70)(H,60,71)(H,72,73)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUUZKZKBBSFAAT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Buijs et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 12(4), 410-419 (2001-04-27)
The isotopic exchange of amide hydrogens in proteins in solution strongly depends on the surrounding protein structure, thereby allowing structural studies of proteins by mass spectrometry. However, during electrospray ionization (ESI), gas phase processes may scramble or deplete the isotopic