Merck
615471
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-16,16,16-d3)
99 atom % D
Szinonimák:
Glyceryl tri(hexadecanoate-16,16,16-d3), Tripalmitin-d9 (trimethyl-d9)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C51D9H89O6
Molekulatömeg:
816.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
form
solid
mp
64-66 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+9
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIQBQSYATKKL-GQALSZNTSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)