Fontos dokumentumok
41679
Glyceryl trioleate
analytical standard
Szinonimák:
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.468-1.470
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.91 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
626.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
330.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?