Fontos dokumentumok
8820-OP
Millipore
TBE Buffer
OmniPur® Grade, 10X
Szinonimák:
Tris-Borate-EDTA Buffer
About This Item
UNSPSC kód:
41105319
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Suitable for a wide range of molecular biology applications. Each liter of 10X TBE buffer yields 10 liters of 1X TBE buffer. Final concentration of 1X TBE buffer: 0.089 M Tris, 0.089 M Borate, 0.002 M EDTA. Molecular biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
  • Horseradish peroxidase-catalyzed polyacrylamide gels: monitoring their polymerization with BSA-stabilized gold nanoclusters and their functional validation in electrophoresis.: This study demonstrates the use of TBE buffer in the polymerization of polyacrylamide gels for electrophoresis, enhancing the resolution and stability of protein and nucleic acid separation, crucial for biochemical analysis (Wang D et al., 2024).
  • A method for high-concentration agarose gel preparation and its application in high-resolution separation of low-molecular-weight nucleic acids and proteins.: Explores the effectiveness of TBE buffer in preparing high-concentration agarose gels, significantly improving the separation efficiency of small biomolecules, which is vital for molecular biology research (Tong Z et al., 2023).
  • Nanocellulose for gel electrophoresis.: Details the role of TBE buffer in developing nanocellulose-based gels for electrophoresis, highlighting its potential to replace traditional matrices with more environmentally friendly and efficient alternatives (Garnier G et al., 2019).
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
Supplied as a 10X solution in water.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)