PPB009
Tris-Borate-EDTA buffer
pH 8.3, pHast Pack™, powder
Szinonimák:
1X TBE buffer, TBE buffer, Tris Borate EDTA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
pHast Pack™
form
powder
pH
8.3
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- DNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
- Native and non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
- Denaturing gradient gel electrophoresis
- Northern and Southern blotting
- DNA automated sequencing gel
- Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) (applied voltages of less than 5 V/cm are recommended for maximum resolution)
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use buffer
- No measuring and pH adjusting needed
- Save time and minimize effort
- Minimize chemical exposure to toxic chemicals
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)