Fontos dokumentumok
M3696
Anti-MAP2 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Anti-Microtubule associated protein 2
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-MAP2 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~280 kDa
antigen ~72 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás