Fontos dokumentumok
M2320
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, AP-20
Szinonimák:
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, Anti-Microtubule Associated Protein 2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, ~2 mg/mL, clone AP-20, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AP-20, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
apparent mol wt 280 kDa
faj reaktivitás
Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-3 μg/mL using rat brain preparation or rat cerebral cortex extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)