Fontos dokumentumok
T3629
DL-m-Tyrosine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-m-Tyrosine, crystalline
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
crystalline
szín
off-white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: soluble
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
NC(Cc1cccc(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3