Fontos dokumentumok
SML3708
L-Meta-tyrosine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-Hydroxy-L-phenylalanine, L-3-Hydroxyphenylalanine, L-m-Tyrosine, m-Tyr, meta-Tyrosine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
2 mg/mL, clear (0.1N HCl)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3