Fontos dokumentumok
G133
GR 89696 fumarate salt
solid
Szinonimák:
4-[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]-3-(1-pyrrolidinylmethyl)-1-piperazinecarboxylic acid methyl ester fumarate salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 4.0 mg/mL
DMSO: >50 mg/mL
H2O: 8.5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COC(=O)N1CCN(C(CN2CCCC2)C1)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H25Cl2N3O3.C4H4O4/c1-27-19(26)23-8-9-24(15(13-23)12-22-6-2-3-7-22)18(25)11-14-4-5-16(20)17(21)10-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,10,15H,2-3,6-9,11-13H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABTNETSDXZBJTE-WLHGVMLRSA-N
Géninformáció
human ... OPRK1(4986)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)