Fontos dokumentumok
T2376
L-Thyroxine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3,3′,5,5″-Tetraiodo-L-thyronine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine, T4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... THRA(7067) , THRB(7068) , TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?