SAB5600206
Anti-alpha-Tubulin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM113, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-1B chain
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM113, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
all
technika/technikák
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2