T3253
Trizma® hydrochloride
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
Szinonimák:
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
form
crystalline
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
szennyeződések
≤0.5% water (Karl Fischer)
szín
white
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
oldhatóság
H2O: soluble, clear, colorless
sűrűség
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.41 g/cm3 at 20—25 °C
absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
alkalmasság
suitable for mass spectrometry
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Tris buffers play a key role in techniques like protein electrophoresis and western blotting, serving in low ionic strength buffers for protein transfer. They are also integral to SDS-PAGE gels, running buffers, and blotting buffers. Additionally, Tris salts, especially in TAE and TBE buffers, are extensively employed in DNA agarose electrophoresis. These buffers are pivotal in diverse applications, including biochemistry, protein purification, and electrophoresis, showcasing the versatility and importance of Tris HCl in maintaining optimal pH for biochemical and cell biology research.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal as a Biological buffer for Cell Biology and Biochemical research
- Effective Buffering from pH 7-9 with a pKa of 8.1 (25 °C)
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocols
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.