SBR00051
Trizma® hydrochloride solution
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Szinonimák:
Trizma® hydrochloride, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
10 mM
pH
8.5
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an elution buffer after PCR cleanup
- As an elution buffer after DNA extraction
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg