Fontos dokumentumok
T6666
Trizma® hydrochloride
BioXtra, pH 3.5-5.0 (0.5 M in H2O), ≥99.0% (titration)
Szinonimák:
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
powder
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék (900 °C)
≤0.2% (as SO4)
veszteség
≤0.2% loss on drying, 110°C
pH
3.5-5.0 (0.5 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Abszorpció
≤0.010 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.015 at 260 in H2O at 0.5 M
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.