Fontos dokumentumok
648317
Millipore
Tris, Hydrochloride, Molecular Biology Grade
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Szinonimák:
Trizma® hydrochloride, tris(Hydroxymethyl)aminomethane, HCl, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.60
Beilstein:
3675235
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Abszorpció
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used biological buffer (absorbance: ≤0.05 at 260 nm and 280 nm). Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
The pH values of all buffers are temperature and concentration dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution. For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1