Fontos dokumentumok
RDD009
Trizma® hydrochloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Szinonimák:
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.5% water (Karl Fischer)
szín
white
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
oldhatóság
H2O: soluble, clear, colorless
Abszorpció
≤0.05 at 290 nm at 40%
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.