Merck
93352
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.0% (T), crystalline, aminopeptidase substrate, BioChemika
Szinonimák:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
Méret kiválasztása
100 G
19 000,00 Ft
500 G
59 000,00 Ft
1 KG
97 500,00 Ft
19 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
19 000,00 Ft
500 G
59 000,00 Ft
1 KG
97 500,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NH2C(CH2OH)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.14
Beilstein:
741883
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
19 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Trizma® base, ≥99.0% (T)
leírás
aminopeptidase substrate
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
crystalline
veszteség
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
10.5-12.0(4 m in water, 25 °C)
hasznos pH-tartomány
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology.[1] It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc.[2] It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.[3]
Alkalmazás
Trizma® base was used as buffer for the following studies:
  • Electrophoretic transfer for the specific identification of isozymes of starch debranching enzyme, α-amylase and 9-amylase.[4]
  • Electrophoretic separation of lipoproteins in polyacrylamide gels.[5]
  • Preparation of TRIS buffer having pH 8.[6]
It may be used to compose DN buffer for DNA nick-end labeling of tissue sections.[7]
Egyéb megjegyzések
The pH values of all buffers are temperature- and concentration-dependent. For Tris buffers, pH increases about 0.03 unit per °C decrease in temperature, and decreases 0.03-0.05 unit per ten-fold dilution.
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Jogi információk
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyril Lafon et al.
Ultrasound in medicine & biology, 31(10), 1383-1389 (2005-10-15)
An optically transparent phantom was developed for use in high-intensity focused ultrasound (US), or HIFU, dosimetry studies. The phantom is composed of polyacrylamide hydrogel, embedded with bovine serum albumin (BSA) that becomes optically opaque when denatured. Acoustic and optical properties
Electrophoretic separation of serum lipoproteins in polyacrylamide gel.
C S Frings et al.
Clinical chemistry, 17(2), 111-114 (1971-02-01)
J M Isner et al.
Circulation, 91(11), 2703-2711 (1995-06-01)
Apoptosis has been recognized in normal, including rapidly proliferating, cell populations and is inferred to be potentially responsible for the maintenance of stable cell numbers in tissues with various degrees of proliferative activity. Previous studies performed in rats indicated that
G Kakefuda et al.
Plant physiology, 75(1), 278-280 (1984-05-01)
An electrophoretic transfer technique was developed for the specific identification of isozymes of starch debranching enzyme, alpha-amylase, and beta-amylase. Amylolytic enzymes are separated by native polyacrylamide slab gel electrophoresis and proteins in gels are electrophoretically transferred through starch-containing polyacrylamide gels.
Marcel Kuiper et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2821-e2821 (2019-04-16)
Perfusion is a cell culture mode that is gaining popularity for the manufacture of monoclonal antibodies and their derivatives. The cell culture media supporting perfusion culture need to support higher cell densities than those used in fed-batch culture. Therefore, when