Fontos dokumentumok
T2820
Tazobactam sodium salt
β-lactamase inhibitor
Szinonimák:
CL-298741, YTR-830H, [2S-(2α, 3β, 5α)]-3-Methyl-7-oxo-3(1H,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
Forma
powder or crystals
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[Na+].C[C@]2(Cn1ccnn1)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S2(=O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H12N4O5S.Na/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19;/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+,10+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFMIKMMOLPNEDG-QVUDESDKSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)