Y0000529
Sulbactam sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Sulbactam sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sulbactam
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)C2
InChI
1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKZMPZCWBSWAOX-IBTYICNHSA-M
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)