Fontos dokumentumok
F0881
Fusidic acid sodium salt
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Fucidin
Teszt
≥98% (TLC)
oldhatóság
H2O: soluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)C1CC[C@@]3(C)C2[C@H](O)CC4\C([C@H](C[C@]34C)OC(C)=O)=C(/CC\C=C(\C)C)C([O-])=O
InChI
1S/C31H48O6.Na/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32;/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/b26-20-;/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJHVQCXHVMGZNC-JCJNLNMISA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.