484400
Nitrocefin
≥95% (UV), solid, β-lactamase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
Nitrocefin, 3-(2,4-Dinitrostyryl)-(6R, 7R)-7-(2-thienylacetamido)-ceph-3-em-4-carboxylic Acid, E-isomer
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nitrocefin, A chromogenic β-lactamase substrate that undergoes distinctive color change from yellow as the amide bond in the β-lactam ring is hydrolyzed by β-lactamase.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (UV)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange-yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)\C=C\c4c(cc(cc4)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C21H16N4O8S2/c26-16(9-14-2-1-7-34-14)22-17-19(27)23-18(21(28)29)12(10-35-20(17)23)4-3-11-5-6-13(24(30)31)8-15(11)25(32)33/h1-8,17,20H,9-10H2,(H,22,26)(H,28,29)/b4-3+/t17-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHNIIDJCEODSHA-OQRUQETBSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
• Dissolve 1 mg Nitrocefin in 100 µl dimethylsulfoxide (DMSO) and vortex.
• Add 1.9 ml phosphate buffer (100 mM, pH 7) to produce 2 ml total volume.
• This yields a working Nitrocefin solution of 500 µg/ml (~1 mM), which is suitable for most applications.
• Nitrocefin, particularly in solution, is very sensitive to light.
Feloldás
Egyéb megjegyzések
King, A., et al. 1980. Antimicrob. Agents Chemother. 17, 165.
Matthew, M., et al. 1975. J. Gen. Microbiol. 88, 169.
O’Callaghan, C.H., et al. 1972. Antimicrob. Agents Chemother. 1, 283.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3