Fontos dokumentumok
T2786
Tungstosilicic acid hydrate
Szinonimák:
Silicotungstic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
- Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
- Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
- Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
- Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
- Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material.
- Synthesis of Sn(II)-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts.
- Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes.
- Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions.
- Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3