Fontos dokumentumok
455970
Phosphotungstic acid hydrate
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Szinonimák:
Tungstophosphoric acid
Teszt
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Forma
powder or crystals
technika/technikák
blocking: suitable
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
~95 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Prins cyclization reaction
- dehydration of alcohols
- hydration of olefins.3
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?